Idebenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-1,4-benzoquinone, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR13682-1G OR13682-5G OR13682-25G
APOSOR13682-1GEA 51 EUR
APOSOR13682-1G APOSOR13682-5G APOSOR13682-25G
Idebenone 98%
Idebenone
Formula: C₁₉H₃₀O₅
MW: 338,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274552
Núm. CAS: 58186-27-9