N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Terbinafine Related Compound A, N-Methyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride, 1-(Methylaminomethyl)naphthalene Hydrochloride
OR13686-100G
APOSOR13686-100GEA 68.3 EUR
APOSOR13686-100G
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 207,70 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012555
Núm. CAS: 65473-13-4