2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Carboxymethyl-2-ethoxybenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Carboxymethyl-2-ethoxybenzoate, 2-(3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
OR13687-25G
APOSOR13687-25GEA 68.3 EUR
APOSOR13687-25G
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
Formula: C₁₃H₁₆O₅
MW: 252,27 g/mol
Pto. de fusión: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08704233
Núm. CAS: 99469-99-5
EINECS: 427-630-2