Benzoxazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Benzoxazole
OR13697-25G OR13697-100G OR13697-500G
APOSOR13697-25GEA 21.9 EUR
APOSOR13697-25G APOSOR13697-100G APOSOR13697-500G
Benzoxazol
Benzoxazole
Formula: C₇H₅NO
Pto. Ebullición: 181…183 °C
Pto. de fusión: 27…31 °C
Densidad: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005765
Núm. CAS: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III