6-Aminohexan-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Amino-1-hexanol
OR13708-25G
OR13708-5G
APOSOR13708-25GEA
24.8
EUR
APOSOR13708-25G
APOSOR13708-5G
6-Aminohexan-1-ol 98%
6-Aminohexan-1-ol
Formula:
C₆H₁₅NO MW: 117.19 g/mol Pto. Ebullición: 136…139 °C Pto. de fusión: 55…58 °C Pto. de inflamación: 133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008241 Núm. CAS: 4048-33-3 |