tert-Butyl hydrogen malonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13710-100G OR13710-25G OR13710-5G
APOSOR13710-100GEA 68.3 EUR
APOSOR13710-100G APOSOR13710-25G APOSOR13710-5G
tert-Butyl hydrogen malonate 95%
tert-Butyl hydrogen malonate
Formula: C₇H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 90 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 19…20 °C
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191886
Núm. CAS: 40052-13-9