2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Nitropyridine-2,4-diol
OR13715-100G OR13715-10G OR13715-25G
APOSOR13715-100GEA 63.8 EUR
APOSOR13715-100G APOSOR13715-10G APOSOR13715-25G
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Formula: C₅H₄N₂O₄
MW: 156,10 g/mol
Pto. de fusión: 265 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075671
Núm. CAS: 89282-12-2