4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13716-1G OR13716-500MG OR13716-5G
APOSOR13716-1GEA 58 EUR
APOSOR13716-1G APOSOR13716-500MG APOSOR13716-5G
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₆O₃
Pto. de fusión: 151…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656116
Núm. CAS: 79822-46-1