2-Bromo-3-chlorothiophene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13719-1G OR13719-5G
APOSOR13719-1GEA 108 EUR
APOSOR13719-1G APOSOR13719-5G
2-Bromo-3-chlorothiophene 96%
2-Bromo-3-chlorothiophene
Formula: C₄H₂BrClS
Pto. Ebullición: 73…75 °C/12mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043882
Núm. CAS: 77893-68-6