3-Bromo-2-metiltiofeno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13721-1G
APOSOR13721-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13721-1G
3-Bromo-2-metiltiofeno
3-Bromo-2-metiltiofeno
Formula: C₅H₅BrS
MW: 177,0622 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09033008
Núm. CAS: 30319-05-2