1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole

OR13722-5G OR13722-100G OR13722-25G
APOSOR13722-5GEA 21.9 EUR
APOSOR13722-5G APOSOR13722-100G APOSOR13722-25G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Formula: C₁₅H₁₅N
MW: 209,29 g/mol
Pto. de fusión: 111…117 °C
Densidad: 0,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082627
Núm. CAS: 41532-84-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR