5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Methoxyindole-3-carboxylic acid
OR13726-5G
APOSOR13726-5GEA 112 EUR
APOSOR13726-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C10H9NO3
MW: 191,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265451
Núm. CAS: 10242-01-0