6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloroindole-3-carboxaldehyde
OR13728-5G OR13728-1G OR13728-10G
APOSOR13728-5GEA 24.8 EUR
APOSOR13728-5G APOSOR13728-1G APOSOR13728-10G
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₆ClNO
MW: 179,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06657152
Núm. CAS: 703-82-2