4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13729-25G OR13729-5G OR13729-100G
APOSOR13729-25GEA 0 EUR
APOSOR13729-25G APOSOR13729-5G APOSOR13729-100G
4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridilo 99%
4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridilo
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Pto. de fusión: 169…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006441
Núm. CAS: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2