Ácido 4-bromoantranilico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13732-100G OR13732-25G OR13732-5G
APOSOR13732-100GEA 66.7 EUR
APOSOR13732-100G APOSOR13732-25G APOSOR13732-5G
Ácido 4-bromoantranilico 95%
Ácido 4-bromoantranilico
Formula: C₇H₆BrNO₂
Pto. de fusión: 230…234 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03618454
Núm. CAS: 20776-50-5
EINECS: 244-025-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III