Ácido 3-iodo-o-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR13733-100G
OR13733-10G
OR13733-25G
APOSOR13733-100GEA
144
EUR
APOSOR13733-100G
APOSOR13733-10G
APOSOR13733-25G
Ácido 3-iodo-o-toluico
Ácido 3-iodo-o-toluico
Formula:
C₈H₇IO₂ Pto. de fusión: 124…126 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00270112 Núm. CAS: 133232-56-1 |