3-(4-Morpholinyl)aniline 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1383-1G OR1383-250MG OR1383-5G
APOSOR1383-1GEA 29 EUR
APOSOR1383-1G APOSOR1383-250MG APOSOR1383-5G
3-(4-Morpholinyl)aniline 97+%
3-(4-Morpholinyl)aniline
Formula: C10H14N2O
Pto. de fusión: 117…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03197165
Núm. CAS: 159724-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III