5-Bromo-6-cloronicotinato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13854-25G OR13854-1G OR13854-5G
APOSOR13854-25GEA 116 EUR
APOSOR13854-25G APOSOR13854-1G APOSOR13854-5G
5-Bromo-6-cloronicotinato de metilo
5-Bromo-6-cloronicotinato de metilo
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Pto. de fusión: 76…79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03844855
Núm. CAS: 78686-77-8