2-Amino-4-methoxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13856-5G OR13856-25G
APOSOR13856-5GEA 39.3 EUR
APOSOR13856-5G APOSOR13856-25G
2-Amino-4-methoxypyridine
2-Amino-4-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437849
Núm. CAS: 10201-73-7