2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-6-hydrazinopyridine
OR13857-1G OR13857-25G OR13857-5G
APOSOR13857-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13857-1G APOSOR13857-25G APOSOR13857-5G
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine
Formula: C₅H₆BrN₃
MW: 188.028 g/mol
Pto. de fusión: 117…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743754
Núm. CAS: 26944-71-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III