3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13862-1G OR13862-25G OR13862-5G
APOSOR13862-1GEA 50.9 EUR
APOSOR13862-1G APOSOR13862-25G APOSOR13862-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Pto. de fusión: 187…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06742238
Núm. CAS: 215309-01-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III