3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13863-1G OR13863-250MG
APOSOR13863-1GEA 0 EUR
APOSOR13863-1G APOSOR13863-250MG
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Formula: C₁₂H₁₉N₃
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368540
Núm. CAS: 672325-37-0
UN: 2735
ADR: 8,III