5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-nitroaniline
OR13864-1G OR13864-5G
APOSOR13864-1GEA 23.2 EUR
APOSOR13864-1G APOSOR13864-5G
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
Formula: C₁₁H₁₆N₄O₂
MW: 236,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00545964
Núm. CAS: 23491-48-7