3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13892-10G OR13892-1G OR13892-5G
APOSOR13892-10GEA 319 EUR
APOSOR13892-10G APOSOR13892-1G APOSOR13892-5G
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. de fusión: 151…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00195574
Núm. CAS: 5325-04-2