Ácido (±)-α-metoxifenilacetico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13894-1G OR13894-500MG OR13894-5G
APOSOR13894-1GEA 24.8 EUR
APOSOR13894-1G APOSOR13894-500MG APOSOR13894-5G
Ácido (±)-α-metoxifenilacetico
Ácido (±)-α-metoxifenilacetico
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 165 °C/18mmHg
Pto. de fusión: 69…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064217
Núm. CAS: 7021-09-2