Ácido 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13896-100G OR13896-25G OR13896-5G
APOSOR13896-100GEA 56.7 EUR
APOSOR13896-100G APOSOR13896-25G APOSOR13896-5G
Ácido 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoico 99%
Ácido 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoico
Formula: C₉H₉NO₆
Pto. de fusión: 195…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014697
Núm. CAS: 4998-07-6