3,6,9,12-Tetraoxatetradecano-1,14-diol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13897-10G OR13897-5G OR13897-25G
APOSOR13897-10GEA 79.9 EUR
APOSOR13897-10G APOSOR13897-5G APOSOR13897-25G
3,6,9,12-Tetraoxatetradecano-1,14-diol 97%
3,6,9,12-Tetraoxatetradecano-1,14-diol
Formula: C₁₀H₂₂O₆
Pto. Ebullición: 338…340 °C
Densidad: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002878
Núm. CAS: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4