Tiofen-3-etanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Thiophen-3-ethanol, 2-(Thiophen-3-yl)ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
OR13899-100G OR13899-25G
APOSOR13899-100GEA 422 EUR
APOSOR13899-100G APOSOR13899-25G
Tiofen-3-etanol 98%
Tiofen-3-etanol
Formula: C₆H₈OS
Pto. Ebullición: 110…111 °C/14mmHg
Densidad: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009766
Núm. CAS: 13781-67-4