2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1390-1G OR1390-5G
APOSOR1390-1GEA 0 EUR
APOSOR1390-1G APOSOR1390-5G
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₁Cl₂N₃
Pto. de fusión: 216…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798214
Núm. CAS: 93668-43-0