1,2-Dicloro-3-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dichloronitrobenzene
OR1391-100G
APOSOR1391-100GEA 91.5 EUR
APOSOR1391-100G
1,2-Dicloro-3-nitrobenceno
1,2-Dicloro-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Pto. Ebullición: 257…258 °C
Pto. de fusión: 61…64 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007062
Núm. CAS: 3209-22-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III