4-Acetamidopiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13965-1G OR13965-5G
APOSOR13965-1GEA 69.6 EUR
APOSOR13965-1G APOSOR13965-5G
4-Acetamidopiperidine
4-Acetamidopiperidine
Formula: C₇H₁₄N₂O
Pto. de fusión: 141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05254805
Núm. CAS: 5810-56-0