Thiomorpholine-1,1-dioxide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13966-1G OR13966-5G
APOSOR13966-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13966-1G APOSOR13966-5G
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Formula: C₄H₉NO₂S
Pto. Ebullición: 155 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 68…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05861623
Núm. CAS: 39093-93-1