Pyrrolidin-2-ylmethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13968-25G OR13968-5G
APOSOR13968-25GEA 0 EUR
APOSOR13968-25G APOSOR13968-5G
Pyrrolidin-2-ylmethanol
Pyrrolidin-2-ylmethanol
Formula: C5H11NO
Pto. Ebullición: 76 °C/ 0,2mmHg
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00601073
Núm. CAS: 498-63-5