Dimetilamina 40% en solución acuosa
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13973-100ML OR13973-500ML
APOSOR13973-100MLEA 0 EUR
APOSOR13973-100ML APOSOR13973-500ML
Dimetilamina 40% en solución acuosa
Dimetilamina
Formula: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Pto. Ebullición: 52 °C
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 0.89 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008288
Núm. CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3+8 II
Índice Merck: 12,03278