1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13975-1G OR13975-5G
APOSOR13975-1GEA 226 EUR
APOSOR13975-1G APOSOR13975-5G
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one 95+%
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
Formula: C₁₃H₁₇N₃O
MW: 231.293 g/mol
Pto. de fusión: 188…191 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005977
Núm. CAS: 1021-25-6
EINECS: 213-819-5