Methyl (4-piperidyl)acetate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Piperidyl)acetic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 2-(piperidin-4-yl)acetate hydrochloride
OR13982-25G
APOSOR13982-25GEA 101 EUR
APOSOR13982-25G
Methyl (4-piperidyl)acetate hydrochloride
Methyl (4-piperidyl)acetate hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 193,67 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261419
Núm. CAS: 81270-37-3