4-Cyano-4'-heptylbiphenyl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Cyano-4'-n-heptylbiphenyl, 4'-Heptyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13990-25G
APOSOR13990-25GEA 95.7 EUR
APOSOR13990-25G
4-Cyano-4'-heptylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-heptylbiphenyl
Formula: C₂₀H₂₃N
MW: 277,41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074915
Núm. CAS: 41122-71-8