4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile

OR13991-5G OR13991-10G OR13991-1G
APOSOR13991-5GEA 84.1 EUR
APOSOR13991-5G APOSOR13991-10G APOSOR13991-1G
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl
Formula: C₁₈H₁₉N
MW: 249,36 g/mol
Pto. de fusión: 212…213/3mm °C
Densidad: 1,008 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036350
Núm. CAS: 40817-08-1
EINECS: 255-093-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR