4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13997-25G OR13997-5G
APOSOR13997-25GEA 34.8 EUR
APOSOR13997-25G APOSOR13997-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 95%
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₉NO
Pto. de fusión: 191…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059625
Núm. CAS: 19812-93-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III