Ácido 4'-hidroxibifenilo-4-carboxílico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4'-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR13999-25G
OR13999-5G
OR13999-100G
APOSOR13999-25GEA
60.9
EUR
APOSOR13999-25G
APOSOR13999-5G
APOSOR13999-100G
Ácido 4'-hidroxibifenilo-4-carboxílico 95%
Ácido 4'-hidroxibifenilo-4-carboxílico
Formula:
C₁₃H₁₀O₃ MW: 214,22 g/mol Pto. de fusión: 295 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059078 Núm. CAS: 58574-03-1 |