3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR1400-1G
OR1400-250MG
APOSOR1400-1GEA
154
EUR
APOSOR1400-1G
APOSOR1400-250MG
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 203…204 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03407956 Núm. CAS: 850375-11-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...