2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14001-1G OR14001-5G
APOSOR14001-1GEA 105 EUR
APOSOR14001-1G APOSOR14001-5G
2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. de fusión: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00563443
Núm. CAS: 91301-03-0