2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid, 1,2-Dihydro-2-oxoquinoline-3-carboxylic acid
OR14004-1G OR14004-5G
APOSOR14004-1GEA 98.6 EUR
APOSOR14004-1G APOSOR14004-5G
2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Pto. de fusión: 330…332 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01550054
Núm. CAS: 2003-79-4