2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(4-Morpholinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-(Morpholin-4-yl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)morpholine
OR14006-5G
APOSOR14006-5GEA 68.3 EUR
APOSOR14006-5G
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₃BN₂O₃
MW: 290,17 g/mol
Pto. de fusión: 132…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039874
Núm. CAS: 485799-04-0