5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1401-1G OR1401-250MG
APOSOR1401-1GEA 0 EUR
APOSOR1401-1G APOSOR1401-250MG
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97+%
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrO₂S
Pto. de fusión: 292…293 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797473
Núm. CAS: 7312-24-5