6-tert-Butyl-3-ethyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR14010-1G OR14010-5G
APOSOR14010-1GEA 0 EUR
APOSOR14010-1G APOSOR14010-5G
6-tert-Butyl-3-ethyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
6-tert-Butyl-3-ethyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₄S
Pto. de fusión: 153…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664039
Núm. CAS: 193537-14-3