6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14012-5G OR14012-1G
APOSOR14012-5GEA 0 EUR
APOSOR14012-5G APOSOR14012-1G
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200881
Núm. CAS: 261715-39-3