4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1402-1G OR1402-5G
APOSOR1402-1GEA 55.1 EUR
APOSOR1402-1G APOSOR1402-5G
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,19 g/mol
Pto. de fusión: 262…264 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797475
Núm. CAS: 95124-68-8