4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR14029-1G OR14029-500MG
APOSOR14029-1GEA 671 EUR
APOSOR14029-1G APOSOR14029-500MG
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₃S
Pto. de fusión: 248…249 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06808684
Núm. CAS: 874834-22-7