6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14032-1G OR14032-5G OR14032-25G
APOSOR14032-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14032-1G APOSOR14032-5G APOSOR14032-25G
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrO₂S
Pto. de fusión: 262…265 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371540
Núm. CAS: 19075-58-2